32374
Fenthion oxon sulfoxide
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Dimethyl 3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl phosphate, Fenoxon sulfoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=P(OC)(OC)OC1=CC(C)=C(S(C)=O)C=C1
InChI
1S/C10H15O5PS/c1-8-7-9(5-6-10(8)17(4)12)15-16(11,13-2)14-3/h5-7H,1-4H3
GTZCKTIZOGTWQO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Liquid chromatography coupled with triple quadrupole mass spectrometry (LC–QqQ-MS) and liquid chromatography coupled with hybrid quadrupole time-of-flight mass spectrometry(LC–QTOF-MS).
- High performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD) and atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometric detection (HPLC-APCI).
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)