32287-M
Eptano
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99% n-heptane basis (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
433 °F
Limite di esplosione
7 %
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezze
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.3870-1.3880
P. eboll.
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Densità
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.50 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.50 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.10 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sn: ≤0.10 ppm
Zn: ≤0.10 ppm
Compatibilità
passes test for reaction against H2SO4
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Per comporre le microemulsioni di acqua/bis(2-etilesil) solfosuccinato (AOT) di sodio/n-eptano adoperate per la sintesi di nanoparticelle di ZnS.
- Come solvente per varie n-paraffine solide.
- Nel metodo di quantificazione degli steroli (SQM) per la determinazione dell′ergosterolo intracellulare totale negli estratti di Aspergillus fumigatus.
Altre note
greener alternative product
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?