31421
Dextran from Leuconostoc mesenteroides
analytical standard, for GPC, Mw 80,000
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
PM
Mn ~55,000
Mp ~65,000
Mw ~80,000
Classi chimiche degli analiti
oligosaccharides
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.45
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dextran from Leuconostoc mesenteroides (Mw: 80,000) may be used as an analytical standard to calibrate the column for gel permeation chromatography (GPC).
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?