Documenti fondamentali
306509
Sigma-Aldrich
Reactive Orange 16
Dye content ≥70 %
Sinonimo/i:
Remazol Brilliant Orange 3R
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17N3Na2O11S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
617.54
Colour Index:
17757
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
>70% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
Dye content, ≥70%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
388 nm
494 nm (2nd)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)c(O)c2c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O11S3.2Na/c1-12(24)21-15-3-2-13-10-18(36(28,29)30)19(20(25)17(13)11-15)23-22-14-4-6-16(7-5-14)35(26,27)9-8-34-37(31,32)33;;/h2-7,10-11,25H,8-9H2,1H3,(H,21,24)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b23-22+;;
DHHGSXPASZBLGC-VPMNAVQSSA-L
Descrizione generale
Reactive Orange 16 is an anionic dye. It belongs to the class of azo dyes. It can be biodegraded by the yeast Consortium Spp.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Hatice Atacag Erkurt
Biodegradation of Azo Dyes (2010)