Key Documents
30417-M
Sigma-Aldrich
Acido fosforico
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥85%
Sinonimo/i:
Acido ortofosforico
About This Item
Formula condensata:
H3PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.00
Beilstein:
1921286
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥85%
Forma fisica
liquid
Impurezze
reducing impurities, in accordance
residual solvents, in accordance
substances precipitated by ammonia, in accordance
≤0.001% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% insoluble matters (in water)
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
P. eboll.
158 °C (lit.)
Punto di fusione
~40 °C (lit.)
Densità
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0002%
fluoride (F-): ≤0.0001%
nitrate (NO3-): ≤0.0003%
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤0.002%
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): in accordance
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Co: ≤0.0001%
Cr: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.00005%
Na: ≤0.002%
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤0.0001%
Sb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤0.0002%
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O
Compatibilità
passes test for appearance of solution
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Categorie correlate
Descrizione generale
L′acido fosforico (H3PO4) è uno degli acidi minerali più utili e importanti. È usato come catalizzatore in svariate reazioni organiche. È impiegato anche come elettrolita acido inorganico in applicazioni relative alle celle a combustibile.
Applicazioni
Grazie alla sua capacità di generare gruppi funzionali contenenti fosforo (P) nelle matrici carboniose, l′acido fosforico può essere usato come agente di attivazione per attivare materiali porosi a base di carbonio. Detti gruppi funzionali sono eccezionali nel promuovere la formazione di micropori di carbonio, utilizzabili per lo sviluppo di dispositivi di stoccaggio di energia elettrochimica.
Altre note
L′acido fosforico concentrato è circa all′85% H3PO4 (acquoso).
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J M Fujitaki et al.
Biochemistry, 20(12), 3658-3664 (1981-06-09)
Phosphorus-31 nuclear magnetic resonance (31P NMR) is used to investigate acid-labile phosphorylation of histone H4. 31P NMR detects phosphorylated histidine residues in in vitro enzymatically phosphorylated H4. The source of kinase is nuclei from either regenerating rat liver or Walker-256