29333
Barritt′s Reagent A
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Naphtol, ethanolic solution, VP1 Reagent, Voges-Proskauer Test with Barritt’s Reagent A
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
agenzia
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
according to ISO 22964:2017
Nome Commerciale
BioChemika
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
absolute ethanol, 100 mL
α-napthol (1-naphthol), 5.0 g
tecniche
microbe id | metabolite detection: suitable
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Compatibilità
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
bacteria
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.