254002
Pyrogallol
ACS reagent
Sinonimo/i:
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 167.7 °C)
Forma fisica
solid
Residuo alla calcinazione
≤0.005%
P. eboll.
309 °C (lit.)
Punto di fusione
133-134 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
While quantitative analysis was performed for Vitamins D2 and D3, the samples were scanned for the presence of the 25-hydroxy metabolites.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.