24385C
EX-CELL® CD HEK293 Viral Vector Medium
Chemically defined, animal component-free, dry powder, suitable (for cell culture)
Produzione farmaceutica
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
dry powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Compatibilità
suitable (for cell culture)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
EX-CELL® CD HEK293 Viral Vector Medium has been designed with long-term needs for manufacturing in mind, with a sustainable raw material supply chain, custom packaging options, and careful material and manufacturing process selection. The product is produced in an ISO9001-certified facility following the principles of cGMP according to IPEC-PQG.
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Note legali
Raccomandato
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
A transfection-based solution to viral vector production using a suspension cell line, chemically defined medium, and a process with proven performance at scale.