24233-M
Diclorometano
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC)
Sinonimo/i:
cloruro di metilene, Cloruro di metilene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., NF
contiene
~25 mg/L amylene as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
residual solvents, complies
≤0.0001% free chlorine (Cl)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.01% carbon tetrachloride (GC)
≤0.01% trichloromethane (GC)
≤0.02% methanol (GC)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
≤2.0% ethanol (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Indice di rifrazione
n20/D 1.423-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.318-1.322 g/mL at 25 °C
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0003%
Compatibilità
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
complies for reaction against H2SO4
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?