23258
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
purum, ≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
2,2,2-Trichloroethoxycarbonyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.06 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (NT)
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
n20/D 1.471
P. eboll.
171-172 °C (lit.)
Densità
1.539 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H2Cl4O2/c4-2(8)9-1-3(5,6)7/h1H2
LJCZNYWLQZZIOS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- derivatizing reagent in gas chromatographic/mass spectrometric determination of a large range of amphetamine-related drugs and ephedrines in plasma, urine and hair samples
- starting reagent during the synthesis of 6-nor-9,10-dihydrolysergic acid methyl ester (IV)
- reagent during N-demethylation of dextromethorphan
- protecting group reagent for amines and alcohols
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?