22752
Chlorine
puriss., ≥99.8%
Sinonimo/i:
Chlorine gas
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.48 (vs air)
Tensione di vapore
4800 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.8%
Resistività
1E9 μΩ-cm, 20°C
Residuo dopo evaporazione
≤40 ppm
P. eboll.
−34 °C (lit.)
Punto di fusione
−101 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCl
InChI
1S/Cl2/c1-2
KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?