20733
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7101, volume 1 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prodotti consigliati
Materiali
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Misura ago
22s ga (blunt tip)
Caratteristiche
Sample contained in needle (no dead volume)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 86200
Lungh. ago
70 mm (2.75 in.)
Volume
1 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
- Rapid injection of minute volumes
- Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
- Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)