Documenti fondamentali
201820
Sigma-Aldrich
Acid Red 183
Dye content 30 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H11ClN4Na2O8S2 · xCr
Numero CAS:
Peso molecolare:
532.84
Colour Index:
18800
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Stato
powder
Composizione
Dye content, 30%
λmax
494 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
2900 at 322 nm in H2O at 0.03 g/L
7500 at 244 nm in H2O at 0.03 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Cc1nn(-c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3O[Cr](O)Oc4c(cc(Cl)cc4S([O-])(=O)=O)\N=N\c13
InChI
1S/C16H13ClN4O8S2.Cr.2Na.H2O/c1-8-14(19-18-12-5-9(17)6-13(15(12)22)31(27,28)29)16(23)21(20-8)10-3-2-4-11(7-10)30(24,25)26;;;;/h2-7,22-23H,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;;1H2/q;;2*+1;/p-5
AAKJXBYQACYFJH-UHFFFAOYSA-I
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)