199508
Acridine Yellow G
Dye content 90 %
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
crystalline powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 90%
Solubilità
water: 1 mg/mL, clear, yellow to orange
λmax
442 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
44000 at 262-268 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl[H].Cc1cc2cc3cc(C)c(N)cc3nc2cc1N
InChI
1S/C15H15N3.ClH/c1-8-3-10-5-11-4-9(2)13(17)7-15(11)18-14(10)6-12(8)16;/h3-7H,16-17H2,1-2H3;1H
BGLGAKMTYHWWKW-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?