19358
Methyl butyrate
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 30 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
3.5 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.388
P. ebollizione
102-103 °C (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
53.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11.67 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis