18930
1,2-Butanediol
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,2-Butylene glycol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.12
Beilstein:
969169
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39020504
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.438
P. ebollizione
191-192 °C/747 mmHg (lit.)
Densità
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
BMRWNKZVCUKKSR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,2-Butanediol has been used:
- to investigate dilatometric measurements of excess molar volumes and excess partial molar volumes for binary mixtures of N,N-dimethylformamide with 1,2-alkanediols
- in the preparation of 1,2-diolates of titanium by reaction with titanium (IV) isopropoxide or titanium (IV) chloride
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Volumetric properties of N, N-dimethylformamide with 1, 2-alkanediols at 20 C.
Iloukhani H and Ghorbani R.
Journal of Solution Chemistry, 27(2), 141-149 (1998)
1, 2-Diolates of titanium as suitable precursors for the preparation of photoactive high surface titania.
Saadoun L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 21(4), 266-277 (1999)
Laurent Imbert et al.
Journal of analytical toxicology, 38(9), 676-680 (2014-09-05)
A liquid chromatography coupled with electrospray tandem mass spectrometry method was developed for the analysis of ethylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, 1,4-butanediol, 1,2-butanediol, 2,3-butanediol, 1,2-propanediol and 1,3-propanediol, in serum after a Schotten-Baumann derivatization by benzoyl chloride. Usual validation parameters