Key Documents
18421
Sigma-Aldrich
Glass wool
for laboratory use
Sinonimo/i:
Fiberglass wool
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Impurezze
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.1% alkalis (as Na2O)
≤0.8% soluble in HCl
Cationi in tracce
Fe: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Soda-lime glass NIST® SRM® 92, (low boron)
NIST92
Soda-lime glass
K-411 Glass microspheres NIST® SRM® 2066
NIST2066
K-411 Glass microspheres
BRAND® cotton roving degreases cotton wool, density - Approx 1.3g per m
BR28205
BRAND® cotton roving