18299
Maltol
analytical standard
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, Larixinic acid, Maltol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Temp. autoaccensione
1364 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
25 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
159-162 °C
160-164 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthetic and commercial food samples using UV–Vis spectrophotometry with chemometrics methods.
- Food and beverage matrices using FIA-direct chemiluminescence procedure.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?