Documenti
17119
Millipore
Aeromonas Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41171614
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Aeromonas spp.
Categorie correlate
Applicazioni
An antibiotic supplement for the selective isolation of Aeromonas species.
Componenti
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Ampicillin 2.5 mg. Balanced with carbohydrates/buffer salts.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)