16336
Nutrient Broth No 3, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Vegitone Nutrient Broth No 3
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
peptone (vegetable), 5.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
vegetable extract, 1.5 g/L
yeast extract, 1.5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.4±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical
water monitoring
microbiology
Compatibilità
nonselective for bacteria (General Media)
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?