04163
Nutrient Agar No 2, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Vegitone Nutrient Agar No 2
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 6579-1:2017
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15.0 g/L
peptone (vegetable), 5.0 g/L
vegetable extract, 3.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring
microbiology
Compatibilità
nonselective for bacteria (General Media)
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?