Key Documents
158801
Sigma-Aldrich
Tetrachlorophthalonitrile
98%
About This Item
Formula condensata:
C6Cl4-1,2-(CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.91
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Punto di fusione
249-252 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Clc1c(Cl)c(Cl)c(C#N)c(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8Cl4N2/c9-5-3(1-13)4(2-14)6(10)8(12)7(5)11
OQHXZZGZASQSOB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Photochemistry with donor-acceptor systems: part 2. Photoreaction of tetrachlorophthalonitrile with naphthalene
A.C. Pratt and F.M. Grimley
Proc. Royal Soc. Lond. B. (1989)