14305
Motility Nitrate Medium
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 7937:2004
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
BioChemika
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 3 g/L
disodium hydrogen phosphate, 2.5 g/L
galactose, 5 g/L
gelatin peptone (pancreatic), 5 g/L
meat extract, 3 g/L
potassium nitrate, 5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbe id | growth & motility: suitable
pH finale
7.4±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
nonselective and differential for Clostridium spp.
nonselective and differential for Pseudomonas spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?