Documenti fondamentali
13418-M
Sigma-Aldrich
Carbonato di sodio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500, anhydrous, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Sinonimo/i:
Cenere di soda, Sale disodico dell’acido carbonico, Soda calcinata
About This Item
Formula condensata:
Na2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.99
Beilstein:
4154566
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Grado
puriss.
Saggio
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Stato
powder
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500
Impurezze
alkali hydroxides and bicarbonates, complies
residual solvents, complies
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
Perdita
≤0.5% loss on drying, 300 °C
<0.5% loss on drying, 105°C, 4hrs
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
Punto di fusione
851 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
Cationi in tracce
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.002%
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Componente tampone, può essere usato per rimuovere le proteine di membrana periferiche.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)