12620
Benzenesulfonyl chloride
for HPLC derivatization
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.04 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (AT)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.551 (lit.)
n20/D 1.551
P. ebollizione
251-252 °C (lit.)
Punto di fusione
13-15 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble
cold water: insoluble
diethyl ether: soluble
Densità
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
ClS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)