12584
Dioctyl phenylphosphonate
for ion-selective electrodes, Selectophore™
Sinonimo/i:
DOPP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore™
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
207 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCOP(=O)(OCCCCCCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C22H39O3P/c1-3-5-7-9-11-16-20-24-26(23,22-18-14-13-15-19-22)25-21-17-12-10-8-6-4-2/h13-15,18-19H,3-12,16-17,20-21H2,1-2H3
HAKMAMKAFTZXOZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)