124508
Gallocyanine
Dye content 90 %
Sinonimo/i:
7-Dimethylamino-4-hydroxy-3-oxo-phenoxazine-1-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 90%
Solubilità
1 N NH4OH: 10 mg/mL
λmax
601 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].C\[N+](C)=C1\C=CC2=Nc3c(OC2=C1)c(O)c(O)cc3C(O)=O
InChI
1S/C15H12N2O5.ClH/c1-17(2)7-3-4-9-11(5-7)22-14-12(16-9)8(15(20)21)6-10(18)13(14)19;/h3-6H,1-2H3,(H2-,16,18,19,20,21);1H
ADAUKUOAOMLVSN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?