11220
Brilliant Black BN
analytical standard
Sinonimo/i:
Food Black 1
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(c2cc(c(\N=N\c3ccc(\N=N/c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)c5ccc(cc35)S([O-])(=O)=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C28H21N5O14S4.4Na/c1-14(34)29-23-10-11-24(50(42,43)44)20-13-25(51(45,46)47)27(28(35)26(20)23)33-32-22-9-8-21(18-7-6-17(12-19(18)22)49(39,40)41)31-30-15-2-4-16(5-3-15)48(36,37)38;;;;/h2-13,35H,1H3,(H,29,34)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44)(H,45,46,47);;;;/q;4*+1/p-4/b31-30-,33-32+;;;;
GMMAPXRGRVJYJY-OXYXOBGMSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)