10416
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt
technical, ≥90% (NT)
Sinonimo/i:
1,8-ANS NH4, ANSA, Ammonium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate, N-Phenyl peri acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (NT)
Forma fisica
powder
Colore
, Green to Dark Green and Grey to Dark Grey and Green-Grey
Solubilità
NaOH: 1 N
H2O: soluble
methanol: soluble
Fluorescenza
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
Stringa SMILE
N.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3
IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?