Documenti fondamentali
09823
Sigma-Aldrich
Formvar solution
~1% in 1,2-dichloroethane, for microscopy
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
NACRES:
MA.02
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
~1% in 1,2-dichloroethane
Indice di rifrazione
n20/D 1.446
Densità
1.220-1.256 g/mL at 20 °C
Compatibilità
suitable for microscopy
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)