Documenti fondamentali
TEM-FF300CU
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 300 mesh, box of 25
Sinonimo/i:
FORMVAR FILM 300# COPPER25/PK
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
box of 25
Misura
300 mesh
Descrizione generale
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 300 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)