08996
(−)-Ethyl L-lactate
analytical standard
Sinonimo/i:
(−)-Ethyl (S)-2-hydroxypropionate, (S)-(−)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester, L-Lactic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 30 °C)
Saggio
≥98.5% (GC)
Attività ottica
[α]/D 10.5±1° (neat)
Temp. autoaccensione
752 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
1.5 %, 100 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.410-1.420
n20/D 1.4130 (lit.)
P. ebollizione
154 °C (lit.)
Punto di fusione
−26 °C (lit.)
Densità
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
128.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)