Documenti fondamentali
06691
Supelco
Adipoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) lithium salt
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13D3H20NO6 · xLi+
Peso molecolare:
292.34 (free acid basis)
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99.0%
applicazioni
clinical testing
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C[C@H](OC(CCCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)