Documenti fondamentali
06613
Supelco
Atenolol-d7
analytical standard
Sinonimo/i:
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl-d7)amino]propoxy]benzeneacetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14D7H15N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (HPLC)
≥97.0% (isotopic purity)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(CC1=CC=C(OCC(O)CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1)=O
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)/i1D3,2D3,10D
METKIMKYRPQLGS-SVMCCORHSA-N
Descrizione generale
Standard for Supelco MIP SPE cartridges. For more information request Supelco Literature T407075, T706030, T706025
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)