06444
Amberlite™ XAD4 polymeric adsorbent
20-60 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Amberlite™ XAD4,
Stato
beads
Temp. autoaccensione
800 °F
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
750 m2/g
Perdita
~55% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene-divinylbenzene
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
20-60 mesh
Dimensione pori
~0.98 mL/g pore volume
100 Å mean pore size
Densità
1.02 g/mL (true wet)(lit.)
1.08 g/mL (skeletal)(lit.)
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Mesh 20-60 are Cat. Nos. 20276, 10358, XAD4
Mesh 20-50 is Cat. No. 06444
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)