Documenti fondamentali
06270
Sigma-Aldrich
Aluminum monostearate
technical, ~75% (Al), powder
Sinonimo/i:
Aluminum dihydroxide stearate, Stearic acid aluminum dihydroxide salt
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)16COOAl(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.47
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
~75% (Al)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: aluminum
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Al](O)O
InChI
1S/C18H36O2.Al.2H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);;2*1H2/q;+3;;/p-3
UGMCXQCYOVCMTB-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Used for the packaging of pharmaceuticals, and in the preparation of colors for cosmetics.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Tarek A Ahmed et al.
AAPS PharmSciTech, 15(3), 772-780 (2014-03-22)
The objective of this study was to investigate the sustained release of a hydrophilic drug, montelukast (MK), from two biodegradable polymeric drug delivery systems, in situ implant (ISI) and in situ microparticles (ISM). N-Methyl pyrrolidone (NMP), dimethyl sulfoxide (DMSO), triacetin