Documenti fondamentali
26402
Sigma-Aldrich
Aluminium distearate
purum, 4.5-6% Al basis
Sinonimo/i:
Stearic acid aluminum salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H71AlO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
610.93
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Grado
purum
Forma fisica
powder
Concentrazione
4.5-6% Al
Impurezze
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤7% free acid (as stearic acid)
Residuo alla calcinazione
10-12%
Perdita
≤1.5% loss on drying, 105 °C, 3 h
Solubilità
water: insoluble
InChI
1S/2C18H36O2.Al.H2O/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);;1H2/q;;+2;/p-2
ZFBYSSBIQZUBBE-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Aluminumdisterate is an organic compound generally used as a thickening agent, lubricating agent and water repellent in chemical industry.
Applicazioni
Aluminium distearate has been used in the preparation of Aluminum di-soaps.
Aluminiumdistearate can be used in the preparation of carbon/alumina nanocomposites from aluminium carboxylate precursors that are used to remove sulphide ions from water.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ushadevi Balasubramani et al.
Journal of hazardous materials, 340, 241-252 (2017-07-18)
An investigation of adsorption of sulphide ion (S
Preparation of Aluminum Di-Soaps1.
Smith GH, et al.
Journal of the American Chemical Society, 70(3), 1053-1054 (1948)