Documenti fondamentali
05587
Supelco
Dexrazoxane
analytical standard
Sinonimo/i:
(+)-(S)-4,4′-Propylenedi-2,6-piperazinedione, (S)-(+)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, Cardioxane, ICRF-187, NSC169780, Zinecard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)/t7-/m0/s1
BMKDZUISNHGIBY-ZETCQYMHSA-N
Azioni biochim/fisiol
Dexrazoxane is a cardioprotective compound against anthracyclines. It functions by inhibiting topoisomerase II without inducing DNA strand breaks. Dexrazoxane is a + enantiomer of razoxane.
Dexrazoxane is a cardioprotective compound used to counteract the effects of anthracyclines. Dexrazoxane is believed to function as a free radical scanenger.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)