05330590
Carnosic acid
primary reference standard
Sinonimo/i:
(4aR,10aS)-5,6-Dihydroxy-7-isopropyl-1,1-dimethyl-1,3,4,9,10,10a-hexahydro-2H-phenanthrene-4a-carboxylic acid, Salvin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)c1cc2CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]3(C(O)=O)c2c(O)c1O
InChI
1S/C20H28O4/c1-11(2)13-10-12-6-7-14-19(3,4)8-5-9-20(14,18(23)24)15(12)17(22)16(13)21/h10-11,14,21-22H,5-9H2,1-4H3,(H,23,24)/t14-,20+/m0/s1
QRYRORQUOLYVBU-VBKZILBWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)