04936
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[Bis(dimethylamino)methylen]-5-chlorobenzotriazolium 3-oxide hexafluorophosphate, N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(6-chloro-1H-benzotriazol-1-yl)uronium hexafluorophosphate, HCTU
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Impurezze
≤0.5% water
Punto di fusione
185-190 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
ClC1=CC=C(N([C+](N(C)C)N(C)C)N=[N+]2[O-])C2=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C11H15ClN5O.F6P/c1-15(2)11(16(3)4)18-17-10-7-8(12)5-6-9(10)13-14-17;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
ZHHGTMQHUWDEJF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Synthesis of near-infrared pH activatable fluorescent probes
Synthesis of human β-amyloid by Fmoc chemistry
Stereoselective Horner-Wadsworth-Emmons olefination
Covalent ligation of fluorescent peptides to quantum dots
Alkylation of human telomere sequence
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?