Documenti fondamentali
04825
Sigma-Aldrich
Methanesulfonyl bromide
≥98.0%
Sinonimo/i:
Mesyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3BrO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.510
Densità
1.954 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CS(Br)(=O)=O
InChI
1S/CH3BrO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
ITYJDNHFRZSTJY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)