Key Documents
04314
Supelco
Thujone Standard Mixture
analytical standard
Sinonimo/i:
α,β-Thujone, (−)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Descrizione
reference substance for GC
Composizione
α-thujone, 90-98%
β-thujone, 2-10%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.450
n20/D 1.455 (lit.)
P. eboll.
84-86 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2.CC(C)[C@@]34C[C@@H]3[C@H](C)C(=O)C4
InChI
1S/2C10H16O/c2*1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h2*6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,10-;7-,8-,10+/m01/s1
AKPBIVZAUPVDMO-APEKEWONSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Sabinene phyproof® Reference Substance
PHL82342
Sabinene
(±)-β-Citronellol analytical standard
Supelco
51381
(±)-β-Citronellol
(−)-Camphor analytical standard
Supelco
21293
(−)-Camphor
Methyl eugenol analytical standard
Supelco
04607
Methyl eugenol
(±)-Camphor purum, synthetic, ≥95.0% (GC)
Sigma-Aldrich
21310
(±)-Camphor
p-Cymene analytical standard
Supelco
30039
p-Cymene