03971
Hematoxylin solution according to Delafield
for microscopy
Sinonimo/i:
Delafield’s hematoxylin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioChemika
Forma fisica
liquid
tecniche
microbe id | staining: suitable
Impurezze
ammonium alum
methanol
Densità
0.950-1.044 g/mL at 20 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
Chlamydia spp.
Histoplasma spp.
Plasmodium spp.
Trichomonas spp.
bacteria
protozoa
spirochetes
Stringa SMILE
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?