Key Documents
03694
Sigma-Aldrich
L-β-Homoserine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(R)-3-Amino-4-hydroxybutyric acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
Beilstein:
7770197
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white to off-white
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@@H](CO)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(2-6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
BUZICZZQJDLXJN-GSVOUGTGSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2