02676
N-Methyl-L-alanine
≥98.0% (TLC)
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
colorless to white
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CN[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(5-2)4(6)7/h3,5H,1-2H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
GDFAOVXKHJXLEI-VKHMYHEASA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)