02569
Lipase from Candida antarctica
lyophilized, powder, beige, ~0.3 U/mg
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
fungus (Candida antartica)
Forma fisica
powder
Qualità
lyophilized
Attività specifica
~0.3 U/mg
Colore
beige
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)