00848
(1R,4S)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(1S,4R)-cis-4-Hydroxy-2-cyclopentenyl acetate
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −67±2°, c = 2.3% in chloroform
Punto di fusione
49-51 °C
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@H]1C[C@@H](O)C=C1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(8)10-7-3-2-6(9)4-7/h2-3,6-7,9H,4H2,1H3/t6-,7+/m0/s1
IJDYOKVVRXZCFD-NKWVEPMBSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)