00586
Acetone
purum, ≥99.0% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2 (vs air)
2 (vs air)
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
184 mmHg
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Limite di esplosione
13.2 %
8 % (lit.)
Impurezze
≤1% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
n20/D 1.359
P. ebollizione
56 °C/760 mmHg (lit.)
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
-94 °C (lit.)
−94 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As organic solvent to investigate the zeta potential of TiO2 and Al2O3 powders.
- Synthesis of poly(ortho esters) (POE), biodegradable carriers for drug delivery devices.
- Spectrophotometric determination of ester groups in lipids.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)