Key Documents
W332615
Sigma-Aldrich
Acetone
greener alternative
natural, ≥97%
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
Numero FEMA:
3326
Beilstein:
635680
Numero CE:
N° CoE:
737
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.050
NACRES:
NA.21
Grado
natural
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
13.2 %
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
clear colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
P. eboll.
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Formato
neat
Categoria alternativa più verde
Organolettico
apple; ethereal
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Acetone is a volatile liquid mainly used as a solvent, color diluent and flavor enhancer in the food industry. It is also used as an extractant due to its miscibility with many organic solvents, water, and oils.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is BioRenewable and thus aligns with "Designing Safer Chemicals" and "Use of Renewable Feedstocks".
Applicazioni
L′intensità della luminescenza dell′acetone dipende dai componenti della soluzione. L′assorbimento di luce UV da parte dell′acetone risulta nella sua fotolisi con produzione di radicali .
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acetone for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07021
Acetone
Acetone EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
SAFC
1.00013
Acetone
Acetone Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
AX0120
Acetone
Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00014
Acetone
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 20-22 (1997)
Handbook of Preservatives, 267-267 (2004)
Hugo Lövheim et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 11(6), 593-599 (2014-07-22)
Previous studies have suggested a link between herpes simplex virus (HSV) type 1 and the development of Alzheimer's disease (AD). The present analysis included 3432 persons (53.9% women, mean age at inclusion 62.7 ± 14.4 years) with a mean follow-up
Oleksiy Krupin et al.
Optics express, 21(1), 698-709 (2013-02-08)
Straight long-range surface plasmon waveguides are demonstrated as biosensors for the detection of cells, proteins and changes in the bulk refractive index of solutions. The sensors consist of 5 μm wide 22 nm thick Au stripes embedded in polymer (CYTOP™)
Juan A López-Ráez et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 230, 59-69 (2014-12-07)
Apocarotenoids are a class of compounds that play important roles in nature. In recent years, a prominent role for these compounds in arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis has been shown. They are derived from carotenoids by the action of the carotenoid