00194
ACES
BioUltra, ≥99.5% (T)
Sinonimo/i:
Acido N-(2-acetamido)-2-aminoetansolfonico, Acido N-(carbamoilmetil)-2-aminoetansolfonico, N-(carbamoilmetil)taurina
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (T)
Stato
powder or crystals
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
Residuo alla calcinazione (900 °C)
≤0.05%
Perdita
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
2.5-4.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
Intervallo di pH utile
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
Punto di fusione
>220 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤250 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.008
λ: 280 nm Amax: 0.005
Stringa SMILE
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?